SAB4200783
Anti-Human IgG2 antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6014, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Human immunoglobulin G2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HP-6014, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: 0.07-0.15 μg/mL using 1 μg/mL Human IgG2 myeloma for coating
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable