B3398
Anti-Human IgG2−Biotin antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6014, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Human IgG2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
HP-6014, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:30,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable