SAB4200661
Monoclonal Anti-Dynamin 2 (DNM2) antibody produced in mouse
clone DYN2-11, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
CMT2M, CMTDI1, CMTDIB, DI-CMTB, DYN2, DYNII, LCCS5, dynamin 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DYN2-11
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~98 kDa
Espèces réactives
mouse, human, monkey, canine, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using using whole extract of HeLa cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using using HeLa cells.
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using using whole extract of HeLa cells.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DNM2(1785)
mouse ... Dnm2(13430)
rat ... Dnm2(25751)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable