SAB4200412
Anti-PLAUR/uPAR antibody, Mouse monoclonal
clone PL231, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CD87, Anti-Plasminogen activator urokinase receptor, Anti-UPAR, Anti-URKR, Monoclonal Anti-PLAUR/uPAR antibody produced in mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PL231, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~55 kDa
Espèces réactives
monkey, rat, canine, human, mouse
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 4.0-8.0 μg/mL using extracts of HL-60 cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLAUR(5329)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable