SAB4200224
Anti-phospho-TDP-43 (pSer410) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-phospho-ALS10, Anti-phospho-TAR DNA binding protein 43, Anti-phospho-TARDBP, Anti-phospho-TARDP43
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~43 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using HepG2 and NIH3T3 cell lysates
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer410)
Informations sur le gène
human ... TARDBP(23435)
mouse ... Tardbp(230908)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable