SAB4200087
Anti-Dicer antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Dicer1, Anti-Endoribonuclease Dicer, Anti-HERNA, Anti-Helicase with RNase motif
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~218 kDa
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HeLa cells
western blot: 3-6 μg/mL using HeLa cell lysates
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DICER1(23405)
mouse ... Dicer1(192119)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescent staining
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable