SAB4200085
Monoclonal Anti-AGO2 antibody produced in rat
~1.5 mg/mL, clone 11A9, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
AGO2 Antibody - Monoclonal Anti-AGO2 antibody produced in rat, Ago2 Antibody, Anti-Argonaute 2, Anti-EIF2C2 eukaryotic translation initiation factor 2C, 2, Anti-Q10
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
11A9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~85 kDa
Espèces réactives
monkey, rat, human, mouse, bovine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AGO2(27161)
rat ... Ago2(59117)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Sigma’s Imprint RNA Immunoprecipitation Kit was used to copurify human argonaute 2 (Ago2)-associated RNAs from HeLa cells. MicroRNAs reverse transcribed and quantitating using Mysticq reagents.