SAB3701439
Monoclonal Anti-IL-17A antibody produced in mouse
clone 4H1524.1, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-Cytotoxic T-Lymphocyte-associated Antigen 8, Anti-IL-17, Anti-IL-17A, Anti-Interleukin-17, Anti-Interleukin-17A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4H1524.1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL17A(3605)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable