SAB2701989
Anti-NFE2L2 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
NRF2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Poids mol.
68 kDa
Espèces réactives
human, avian, alligator, rat, plant, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NFE2L2(4780)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
The nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) controls phase II detoxifying enzymes, antioxidants and efflux transporters like P-glycoprotein (P-gp). De novo mutations in NFE2L2 results in a multisystem disorder. It modulates the expression of more than 200 genes.
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable