Key Documents
SAB2501039
Sigma-Aldrich
Anti-TIA1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Cytotoxic granule-associated RNA-binding protein, Anti-p40-TIA-1
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
008405950449059002660590
Vicenin 2 primary reference standard
03980585
Vicenin 2
Vitexin primary reference standard
00840595
Vitexin
Eriocitrin primary reference standard
02660590
Eriocitrin
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
manufacturer/tradename
HWI
manufacturer/tradename
HWI
manufacturer/tradename
HWI
Immunogène
Peptide with sequence C-PKSTYESNTKQ from the internal region of the protein sequence according to NP_071320.1; NP_071505.1.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
  • Certificats d'analyse (COA)
    Besoin d'un modèle de COA ?
    Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.