04490590
Apigenin 7-O-glucuronide
primary reference standard
Synonyme(s) :
Apigenin 7-glucuronide, 4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-glucuronide, Scutellarin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(24)15-11(23)5-10(6-14(15)31-13)30-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Clé InChI
JBFOLLJCGUCDQP-ZFORQUDYSA-N
Description générale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable