Principaux documents
SAB1403082
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MGEA5, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ11229, FLJ23355, KIAA0679, MEA5, NCOAT, OGA
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.45 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MGEA5(10724)
Catégories apparentées
Description générale
The dynamic modification of cytoplasmic and nuclear proteins by O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) addition and removal on serine and threonine residues is catalyzed by OGT (MIM 300255), which adds O-GlcNAc, and MGEA5, a glycosidase that removes O-GlcNAc modifications (Gao et al., 2001 [PubMed 11148210]).[supplied by OMIM
Immunogène
MGEA5 (NP_036347, 823 a.a. ~ 916 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SFHEEQEVLPETFLANFPSLIKMDIHKKVTDPSVAKSMMACLLSSLKANGSRGAFCEVRPDDKRILEFYSKLGCFEIAKMEGFPKDVVILGRSL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable