SAB1402752
Monoclonal Anti-DMP1 antibody produced in mouse
clone 1D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DMP-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38.21 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DMP1(1758)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
ESIRSERGNSRMNSAGMKSKESGENSEQANTQDSGGSQLLEHPSRKIFRKSRISEEDDRSELDDNNTMEEVKSDSTENSNSRDTGLSQPRRDSKGDSQEDSKENLSQEES
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable