S9442
Anti-Synaptopodin (SE-19) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 100 kDa
Espèces réactives
rat
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:3,000 using cytosolic S1 fraction of rat brain
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SYNPO(11346)
rat ... Synpo(60324)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunofluorescence microscopy
- immunohistochemistry
- western blotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable