Merck
S7422
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
BioPerformance Certified, ≥99.0%, BioXtra
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
HO3SC6H3-2-(OH)CO2H·2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.21
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-555-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
650741
Assay:
≥99.0%
Grade:
BioPerformance Certified
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
5-Sulfosalicylic acid dihydrate, BioXtra, ≥99.0%
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.0%
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.02% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
105-110 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.1%
cation traces
Al: ≤0.002%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
functional group
carboxylic acid, sulfonic acid
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
InChI key
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Sulfosalicylic acid dihydrate is a poly functional metal chelating agent. Within industry, it is used in the manufacture of organic catalysts and grease additives. Additionally, it serves as a colorimetric reagent for the detection of ferric ions, producing a violet color. This characteristic is particularly valuable for quantifying the amount of albumin in urine.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Pictogrammes
Corrosion
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)