S5951
SW02
Synonyme(s) :
4-(4-Bromophenyl)-5-(ethoxycarbonyl)-3,4-dihydro-6-methyl-2-oxo-1(2H)-pyrimidinebutanoic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C1=C(C)N(CCCC(=O)OC)C(=O)NC1c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C19H23BrN2O5/c1-4-27-18(24)16-12(2)22(11-5-6-15(23)26-3)19(25)21-17(16)13-7-9-14(20)10-8-13/h7-10,17H,4-6,11H2,1-3H3,(H,21,25)
Clé InChI
YFZRMRYVWWUQME-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable