S0692
Spectinomycin
Ready Made Solution, 100 mg/mL in DMSO/H2O, 1:1
Synonyme(s) :
Actinospectacin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Streptomyces sp.
Niveau de qualité
Forme
solution
Concentration
100 mg/mL in DMSO/H2O, 1:1
Couleur
colorless
Solubilité
DMSO/H2O, 1:1: soluble 100 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mode of Resistance: A mutation in rpsE, the gene for ribosomal protein S5, prevents the binding of spectinomycin. Resistance is also conferred by the aminoglycoside-3′-adenyltransferase gene (aadA).
Antimicrobial spectrum: Spectinomycin acts against gram-negative and gram-positive bacteria.
Attention
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
201.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.9 °C - closed cup