Principaux documents
RAB1317
Sigma-Aldrich
Test ELISA de la cathepsine humaine
for serum, plasma and cell culture supernatants
Synonyme(s) :
Cathepsin D 
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.32
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 50 pg/mL
standard curve range: 0.049-12 ng/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CTSD(1509)
Description générale
Cette paire d'anticorps ELISA détecte la cathepsine D humaine. Les autres espèces ne sont pas encore déterminées.
Application
Produit réservé aux activités de recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.
Veuillez vous référer au Protocoleci-joint pour plus de détails.
Actions biochimiques/physiologiques
La cathepsine D, codée par le gène CTSD, est une aspartyl protéase qui joue un rôle majeur dans la dégradation des protéines intracellulaires et endocytosées, pour le maintien de l'homéostasie et du métabolisme des tissus. La cathepsine D agit comme une endopeptidase dans l'environnement acide des lysosomes. La cathepsine D fait partie de la transduction des signaux et constitue une cible potentielle pour divers cancers. Des taux élevés de cathepsine D sont associés au diabète de type 2. La cathepsine D régule le métabolisme des sphingolipides et le transport du cholestérol. Les variations génétiques du gène de la cathepsine D sont un facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer et la lipofuscinose céroïde neuronale. La cathepsine D est un marqueur clé de l'athérosclérose et son niveau d'expression est augmenté dans les lésions athéroscléreuses. La cathepsine D régule la dégradation des produits finaux de glycation avancée (AGE) et une activité réduite de la cathepsine D entraîne l'accumulation d'AGE dans la peau vieillie par le soleil. L'augmentation de la concentration plasmatique de la cathepsine D est à l'origine de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), qui entraîne une accumulation de lipides hépatiques et une inflammation.
Autres remarques
Un certificat d′analyse d′échantillon est disponible pour ce produit. Veuillez taper le mot échantillon dans la zone de texte prévue pour le numéro de lot.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Cathepsin D, a lysosomal protease, regulates ABCA1-mediated lipid efflux
Haidar B, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(52), 39971-39981 (2006)
Correlation between cathepsin D serum concentration and carotid intima-media thickness in hemodialysis patients
Moallem SA, et al.
International Urology and Nephrology, 43(3), 841-848 (2011)
Plasma cathepsin D correlates with histological classifications of fatty liver disease in adults and responds to intervention
Walenbergh SMA, et al.
Scientific Reports, 6(3), 38278-38278 (2016)
Increased Cathepsin D Correlates with Clinical Parameters in Newly Diagnosed Type 2 Diabetes
Liu L, et al.
Disease Markers, 2017 (2017)
Cathepsin D contributes to the accumulation of advanced glycation end products during photoaging
Xu X, et al.
Journal of Dermatological Science, 90(3), 263-275 (2018)