R8653
Anti-ROCK-2 antibody produced in rabbit
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 160 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 25-50 μg using Jurkat cell lysate
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole cell extract of human acute T cell leukemia Jurkat cell line and of mouse fibroblasts NIH3T3 cell line.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ROCK2(9475)
mouse ... Rock2(19878)
rat ... Rock2(25537)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable