R3653
Anti-Radixin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DFNB24
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~80 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using RIPA extract (250 μg) of rat liver
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using cultured human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of cultured HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of cultured mouse NIH3T3 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RDX(5962)
mouse ... Rdx(19684)
rat ... Rdx(315655)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence staining of cultured cells
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable