R1903
RS 102895 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
1′-[2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethyl]-spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4′-peperidin]-2(1H)-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
426.86 g/mol
Conditionnement
pkg of 5 mg
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES
Cl.FC(F)(F)c1ccc(CCN2CCC3(CC2)OC(=O)Nc4ccccc34)cc1
InChI
1S/C21H21F3N2O2.ClH/c22-21(23,24)16-7-5-15(6-8-16)9-12-26-13-10-20(11-14-26)17-3-1-2-4-18(17)25-19(27)28-20;/h1-8H,9-14H2,(H,25,27);1H
Clé InChI
KRRISOFSWVKYBF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable