R0406
Anti-RUNX1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Acute myeloid leukemia 1 protein, AML-1, Anti-CBF-α2, Anti-Core-binding Factor α2 subunit, Anti-Oncogne AML-1, Anti-PEBP2-αB, PEA2-αB, Anti-Polyomavirus enhancer-binding protein 2αB subunit, Anti-Runt-related transcription factor 1, Anti-SL3-3 enhancer factor 2αB subunit, Anti-SL3/AKV core-binding factor αB subunit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~48 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat (predicted)
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HeLa cells
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using HeLa cell lysate
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RUNX1(861)
mouse ... Runx1(12394)
rat ... Runx1(50662)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable