PZ0179
Valdecoxib
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)benzenesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >25 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cc1onc(-c2ccccc2)c1-c3ccc(cc3)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H14N2O3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3,(H2,17,19,20)
Clé InChI
LNPDTQAFDNKSHK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTGS2(5743)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research