PZ0135
PHA-543613
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]furo[2,3-c]pyridine-5-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O=C(N[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2)c3cc4ccoc4cn3
InChI
1S/C15H17N3O2/c19-15(12-7-11-3-6-20-14(11)8-16-12)17-13-9-18-4-1-10(13)2-5-18/h3,6-8,10,13H,1-2,4-5,9H2,(H,17,19)/t13-/m0/s1
Clé InChI
IPKZCLGGYKRDES-ZDUSSCGKSA-N
Informations sur le gène
human ... CHRNA7(1139)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Sigma-Aldrich offers many products related to nicotinic acetylcholine receptors for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to nicotinic acetylcholine receptors for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to nicotinic acetylcholine receptors for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to nicotinic acetylcholine receptors for your research needs.