L9017
Lectine de Phaseolus vulgaris (haricot rouge)
Phytohemagglutinin PHA-P, BioXtra, purified by affinity chromatography, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Agglutinine de Phaseolus vulgaris, PHA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Phaseolus vulgaris
Gamme de produits
BioXtra
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤17 μg per mL agglutination activity
Produit purifié par
affinity chromatography
Impuretés
salt, essentially free
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- for phytohemagglutinin (PHA) swelling assay
- for lymphocyte activation assay
- to evaluate cell-mediated immune response
Actions biochimiques/physiologiques
La PHA-E n′est pas spécifique au groupe sanguin, mais l′agglutination peut être inhibée par certains oligosaccharides. La PHA-P est la forme protéique de la PHA avant la séparation et la purification de l′érythroagglutinine et de la leucoagglutinine. La PHA-M est la forme mucoprotéique. Les conjugués sont préparés à partir des lectines purifiées correspondantes.
Qualité
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.