PZ0103
CP-346086 dihydrate
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
4′-Trifluoromethyl-biphenyl-2-carboxylic acid [2-(2H-[1,2,4]triazol-3-ylmethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-6-yl]amide dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.O.FC(F)(F)c1ccc(cc1)-c2ccccc2C(=O)Nc3ccc4CN(CCc4c3)Cc5ncn[nH]5
InChI
1S/C26H22F3N5O.2H2O/c27-26(28,29)20-8-5-17(6-9-20)22-3-1-2-4-23(22)25(35)32-21-10-7-19-14-34(12-11-18(19)13-21)15-24-30-16-31-33-24;;/h1-10,13,16H,11-12,14-15H2,(H,32,35)(H,30,31,33);2*1H2
Clé InChI
QCUKFGSPPGIYIX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research