Key Documents
Z377821
Marqueur PAP pour l'immunocoloration
5 mm tip width
Synonyme(s) :
hydrophobic barrier pen, immunostaining wax pen, liquid blocker pap pen, water repellant barrier pen
About This Item
Code UNSPSC :
41181600
Nomenclature NACRES :
MA.01
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ted Pella 22309
Application
Utilisez le marqueur pour dessiner un cercle hydrophobe autour du tissu monté sur la lame. Vous évitez ainsi de gâcher des réactifs précieux en maintenant le liquide sous la forme d′une petite gouttelette. Insoluble dans l′éthanol, l′acétone et l′eau, mais lavable au xylène.
À utiliser avec les sections ou les lames montées en paraffine et traitées avec de l′albumine ou de la poly-lysine.
Quantité
Chaque marqueur peut dessiner plus de 600 cercles.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Bruce A Corliss et al.
Frontiers in physiology, 10, 1389-1389 (2019-11-30)
Frigid temperatures of the Southern Ocean are known to be an evolutionary driver in Antarctic fish. For example, many fish have reduced red blood cell (RBC) concentration to minimize vascular resistance. Via the oxygen-carrying protein hemoglobin, RBCs contain the vast
Mimi R Borrelli et al.
Aesthetic surgery journal, 40(4), 369-379 (2019-04-12)
Breast capsular contracture is a major problem following implant-based breast reconstruction, particularly in the setting of radiation therapy. Recent work has identified a fibrogenic fibroblast subpopulation characterized by CD26 surface marker expression. This work aimed to investigate the role of