PHYTOMLS03
Phytochemical Metabolite Library Of Standards Plate 3 (Water Soluble)
Supplied by IROA Technologies
Synonyme(s) :
Mass Spectrometry Metabolite Library, PHYTOMLS™
Conditionnement
pkg of 1 plates
Fabricant/nom de marque
IROA Technologies
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Notes préparatoires
Autres remarques
To download the software package, visit sigma.com/mlsdiscovery.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1A - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Blood,Liver,Kidney, Peripheral nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.
Nous proposons des banques de petits métabolites et des kits comprenant une gamme complète de métabolites primaires couvrant les principales voies métaboliques pour vos recherches en métabolomique.
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.