Key Documents
P9233
Sigma-Aldrich
Piribedil maleate salt
Synonyme(s) :
2-[4-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-1-piperazinyl]pyrimidine maleate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H22N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Forme
powder
Niveau de qualité
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
Auteur
Servier
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.C1Oc2ccc(CN3CCN(CC3)c4ncccn4)cc2O1
InChI
1S/C16H18N4O2.C4H4O4/c1-4-17-16(18-5-1)20-8-6-19(7-9-20)11-13-2-3-14-15(10-13)22-12-21-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-5,10H,6-9,11-12H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clé InChI
DKGOFBARSQSLOW-BTJKTKAUSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD3(1814)
Actions biochimiques/physiologiques
A direct dopamine agonist; may be selective for the D3 subtype; no significant affinity for D1 receptors.
Caractéristiques et avantages
This compound was developed by Servier. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A Cagnotto et al.
European journal of pharmacology, 313(1-2), 63-67 (1996-10-10)
Receptor binding autoradiography, using the selective ligand [3H]7-OH-(R)DPAT (R(+)-2-dipropylamino-7-hydroxy 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene), showed that piribedil is a potent inhibitor at dopamine D3 receptors in limbic regions (island of Calleja), with affinity (IC50) between 30 and 60 nM. The in vitro IC50 of