P8887
5α-Pregnan-3α-ol-20-one
solid
Synonyme(s) :
3α-Hydroxy-5α-pregnan-20-one, 3α-OH-DHP, Allopregnan-3α-ol-20-one, Allopregnanolone, Brexanolone
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
methanol: soluble
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(C)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23H,4-12H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Clé InChI
AURFZBICLPNKBZ-SYBPFIFISA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
mouse ... Gabrg2(14406)
rat ... Gabra1(29705) , Gabra2(29706) , Gabrg2(29709)
Application
- as an allosteric modulator of GABAA receptors in mice
- a neuroprotective steroid in transgenic mice
- a neurosteroid
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience