This supplement offers a total amine concentration, at 1000x, of 423 mg/liter. The components and concentration of each are as follows:
1,4-diamino butane dihydrochloride (known as putrescine dihydrochloride) - 0.005 % or 50 mg/L
Spermine free base - 0.0048 % or 48 mg/L
Spermidine free base - 0.0025 % or 25 mg/L
Ethanolamine - 0.03 % or 300 mg/L
P8483
Polyamine Supplement (1000×)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Polyamine cell culture tested
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
non-animal source
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
What polyamines are present in the supplement and at what concentration?