A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H4(NH2)2·2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.06
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
210-418-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3912045
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
o-phénylènediamine dihydrochloride, tablet, 20 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Le dichlorhydrate d'o-phénylènediamine (OPD) est un substrat chromogène qui peut être employé dans des techniques ELISA ("Enzyme-Linked Immunosorbent Assay", dosage par immunosorbant lié à une enzyme) puisqu'il utilise des anticorps conjugués à la peroxydase de raifort. Ce substrat donne un produit final brun orangé soluble, mesurable par spectrophotométrie à 450 nm. La réaction de l'OPD peut être arrêtée par l'ajout d'HCl 3 N ou d'H2SO4 3 M, puis mesurée à 492 nm.
Application
o-Phenylenediamine dihydrochloride has been used:
- as a substrate for the eosinophil peroxidase (EPO) assay in bronchoalveolar lavage fluid (BALF)
- in cell adhesion molecule-enzyme immunoassay (CAM-EIA) to analyze the amounts of E-selectin induced by test compounds (LPS or solutions and materials) on endothelial cells
- in ultra-sensitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to measure prolactin and luteinizing hormone (LH)
Preparation Note
Dissolve one tablet in 0.05 M phosphate-citrate buffer, pH 5.0, to the desired concentration (typically an OPD concentration of 0.4 mg/ml is used). Add 40 μl of fresh 30% hydrogen peroxide per 100 ml of substrate buffer solution, immediately prior to use. Tablets are individually packaged in foil packets.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-phénylènediamine dihydrochloride
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3