P6793
Phytamax™ Orchid Multiplication Medium
powder, suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
Phytamax™ Orchid medium
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
Température de stockage
2-8°C
Application
Variante de formule
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable