A propos de cet article
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
45141500
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
solid
Preparation Note
Packet of powder to make the indicated volume.
Legal Information
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c