P5693
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
synthetic, ≥99%
Synonyme(s) :
1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dimyristoyl, L-β,γ-Dimyristoyl-α-cephalin, DMPE, Dimyristoyl-L-α-phosphatidylethanolamine, PE(14:0/14:0), Tetradecanoic acid (1R)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
amine
ester
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C33H66NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-32(35)39-29-31(30-41-43(37,38)40-28-27-34)42-33(36)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h31H,3-30,34H2,1-2H3,(H,37,38)/t31-/m1/s1
Clé InChI
NEZDNQCXEZDCBI-WJOKGBTCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable