Key Documents
37161
Sigma-Aldrich
1,2-Dihexadecyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
PE(O-16:0/O-16:0), 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dihexadecyl, L-β,γ-Dihexadecyl-α-cephalin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C37H78NO6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
663.99
Numéro Beilstein :
2029302
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥99.0% (TLC)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
amine
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78NO6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-32-41-35-37(36-44-45(39,40)43-34-31-38)42-33-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36,38H2,1-2H3,(H,39,40)/t37-/m1/s1
Clé InChI
UXDBPOWEWOXJCE-DIPNUNPCSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Johanna Detzner et al.
Microorganisms, 7(11) (2019-11-23)
Shiga toxin (Stx) producing Escherichia coli (STEC) cause the edema disease in pigs by releasing the swine-pathogenic Stx2e subtype as the key virulence factor. Stx2e targets endothelial cells of animal organs including the kidney harboring the Stx receptor glycosphingolipids (GSLs)