Key Documents
P4238
Sigma-Aldrich
Prion Protein Fragment 106-126 Scrambled Human
≥85% (HPLC), solid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C80H138N26O24S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1912.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Pureté
≥85% (HPLC)
Forme
solid
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PRNP(5621)
Amino Acid Sequence
Asn-Gly-Ala-Lys-Ala-Leu-Met-Gly-Gly-His-Gly-Ala-Thr-Lys-Val-Met-Val-Gly-Ala-Ala-Ala
Application
Control used in the study of the biological activity of prion protein.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable