P1873
Anti-Perilipin A/B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FPLD4, Anti-PERI, Anti-PLIN
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~62 kDa (also band at 46 kDa)
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using differentiated mouse NIH3T3-L1 cells
western blot (chemiluminescent): 2.5-5 μg/mL using whole extract of differentiated mouse NIH3T3-L1 cells
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLIN(5346)
mouse ... Plin(103968)
rat ... Plin(25629)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable