P0054
Anti-PIP5K3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-1-phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, Anti-Fab1, Anti-Fyve finger-containing phosphoinositide kinase, Anti-P235, Anti-PIKfyve, Anti-PIP5K, Anti-Phosphatidylinositol-3-phosphate/phosphatidylinositol 5-kinase, type III
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 2-4 μg/mL using HEK-293T cells expressing human PIP5K3.
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIP5K3(200576)
mouse ... Pip5k3(18711)
rat ... Pip5k3(316457)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable