O8757
Ofloxacin
fluoroquinolone antibiotic
Synonyme(s) :
Dextrofloxacin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)
Clé InChI
GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CSNK2A1(1457) , KCNH1(3756)
rat ... Gabra1(29705)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable