Principaux documents
N4912
Sigma-Aldrich
NMA-Gly-Cys-Gly-Val-Leu-Leu-Lys(dnp)-Arg-Arg-NH2 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
NMA-GCGVLLK(dnp)RR-NH2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C56H90N20O14S · xC2HF3O2
Poids moléculaire :
1299.50 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
under inert gas
Couleur
yellow
Solubilité
H2O: ≥0.5 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)O.SC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC)CC(=O)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCNc1c(cc(cc1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N
Clé InChI
RHLODBFQRYLALJ-ZWIFCGJVSA-N
Amino Acid Sequence
Nme-Asp-Gly-Cys-Gly-Val-Leu-Leu-Lys-DNP-Arg-Arg-NH2
Actions biochimiques/physiologiques
Notch 1 Peptide, fluorogenic
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Yoshihito Taniguchi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(6), 4014-4019 (2002-03-14)
Notch receptors undergo three distinct proteolytic cleavages during maturation and activation. The third cleavage occurs within the plasma membrane and results in the release and translocation of the intracellular domain into the nucleus to execute Notch signaling. This so-called gamma-secretase