N0665
NDSB 211
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
3-[Dimethyl-(2-hydroxyethyl)ammonio]-1-propanesulfonate, Dimethyl(2-hydroxyethyl)(3-sulfopropyl)ammonium hydroxide inner salt, Dimethyl-2-hydroxyethylammoniumpropane sulfonate
About This Item
Produits recommandés
Description
zwitterionic
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
solid
Poids mol.
211.28 g/mol
Technique(s)
DNA extraction: suitable
Couleur
white
Solubilité
methanol: 5 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
OCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO4S/c1-8(2,5-6-9)4-3-7-13(10,11)12/h9H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
CNXPCGBLGHKAIL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable