Principaux documents
M9566
Sigma-Aldrich
Microsomes from Liver, Pooled
from mouse(CD-1), female
Synonyme(s) :
extracellular matrix
About This Item
Code UNSPSC :
12161501
Nomenclature NACRES :
NA.47
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse (CD-1)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditionnement
vial of ~10 mg
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
mouse ... Mgst1(56615)
Actions biochimiques/physiologiques
Liver microsomes are subcellular particles derived from the endoplasmic reticulum of hepatic cells. These microsomes are a rich source of drug metabolizing enzymes, including cytochrome P-450. Microsome pools from various sources are useful in the study of xenobiotic metabolism and drug interactions.
Source of drug metabolizing enzymes, including cytochrome P-450.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable