M9191
Microsomes from Liver, Pooled
from rat(Sprague-Dawley), female
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat (Sprague-Dawley)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
≥20 units/mg protein, pH 7.4, 37 °C
Conditionnement
vial of ~10 mg
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
7-ethoxyresorufin O-deethylase activity: One unit will hydroxylate 1.0 picomole paclitaxel per minute at pH 7.4 at 37 deg C.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable