M9070
Matrix Metalloproteinase-2 human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Synonyme(s) :
72 Kd Gelatinase, 72 Kd Type IV Collagenase, Gelatinase A, MMP-2
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in NSO cells
Niveau de qualité
Essai
>90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
apparent mol wt ~69 kDa
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... MMP2(4313)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable