M9445
Matrix Metalloproteinase-2 from mouse
recombinant, expressed in NSO cells, >95% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
72 kD Gelatinase, 72 kD Type IV Collagenase, Gelatinase A, MMP-2
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in NSO cells
Niveau de qualité
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
apparent mol wt ~72 kDa
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Mmp2(17390)
rat ... Mmp2(81686)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
MMP-2 AND MMP-9 BY EXTRACTS OF Bauhinia
ungulata L. Kamilla.
of the Species Tapirira guianensis
(Stick Pigeon).