Key Documents
M8437
Sigma-Aldrich
Margatoxin
≥99%, recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
MgTx
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
solid
Poids mol.
4179
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Thr-Ile-Ile-Asn-Val-Lys-Cys-Thr-Ser-Pro-Lys-Gln-Cys-Leu-Pro-Pro-Cys-Lys-Ala-Gln-Phe-Gly-Gln-Ser-Ala-Gly-Ala-Lys-Cys-Met-Asn-Gly-Lys-Cys-Lys-Cys-Tyr-Pro-His
Actions biochimiques/physiologiques
Voltage-gated (Kv1.3) potassium channel blocker.
Autres remarques
Major toxin in Centruroides margaritatus (scorpion)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable