K1514
Kurtoxin
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
mouse ... CACNA1G(12291) , CACNA1H(58226) , CACNA1I(239556)
rat ... CACNA1G(29717) , CACNA1H(114862) , CACNA1I(56827)
Amino Acid Sequence
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable