M7398
Monoclonal Anti-β2-Microglobulin antibody produced in mouse
clone BM-63, ascites fluid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BM-63, monoclonal
Poids mol.
antigen 12 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:1000
indirect immunofluorescence: 1:500 using human PBL′s
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... B2M(567)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable