M7317
Monoclonal Anti-MDR3 P-Glycoprotein antibody produced in mouse
250 μg/mL, clone P3II-26, tissue culture supernatant
Synonyme(s) :
Anti-ABC21, Anti-GBD1, Anti-ICP3, Anti-MDR2, Anti-MDR2/3, Anti-MDR3, Anti-PFIC-3, Anti-PGY3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
tissue culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P3II-26, monoclonal
Espèces réactives
human
Concentration
250 μg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: 1:20-1:50 using acetone-fixed cytospin preparations
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable (not suitable for human tissues)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:20 using acetone-fixed sections
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABCB11(8647) , ABCB4(5244)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable